Butylacetaat, EMPLURA®, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01974.2500EA 102 EUR
1.01974.2500 1.01974.9190 1.01974.6025
Butylacetaat, EMPLURA®, Supelco®
Butylacetaat
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116,16 g/mol
Kookpunt: 126 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –76 °C
Dichtheid: 0,875 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 25 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009445
CAS nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01534
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/18/94/721894.jpg