Butylacetaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Butyl ethanoate, Acetic acid butyl ester, Acetic acid n-butyl ester, n-Butyl acetate
4600.1 4600.2 4600.3 4600.4
ROTH4600.1EA 0 EUR
ROTH4600.1 ROTH4600.2 ROTH4600.3 ROTH4600.4
Butylacetaat
Butylacetaat
Formule: CH₃COO(CH₂)₃CH₃
MW: 116.16 g/mol
Kookpunt: 126
Smeltpunt: –76 °C
Dichtheid: 0.875 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 25
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009445
CAS nummer: 123-86-4
EINECS: 204-658-1
UN: 1123
ADR: 3 III
Merck Index: 13,01534
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=403329de943f8cb2ea6cd9d73ee35957d2140aa7&vid=682ab82de177b2985e94089408f7efebde59926d&prid=web&clid=SAPDAM