Ethylacetaat 99+%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetic acid ethyl ester
149470010 149470025 149470250 149470050 149470100
ACRO149470010EA 43.7 EUR
ACRO149470010 ACRO149470025 ACRO149470250 ACRO149470050 ACRO149470100
Ethylacetaat 99+%, extra pure
Ethylacetaat
Formule: CH₃COOC₂H₅
Kookpunt: 77,1 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,902 g/cm³
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009171
CAS nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %
Residual solvents ≤10 % MTBE