Ethylacetaat 99.5+% for spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
167810010
167810025
167815000
ACRO167810010EA
52.2
EUR
ACRO167810010
ACRO167810025
ACRO167815000
Ethylacetaat 99.5+% for spectroscopy
Ethylacetaat
Formule:
CH₃COOC₂H₅ Kookpunt: 77,1 °C (1013 hPa) Dichtheid: 0,902 g/cm³ Vlampunt: –4 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009171 CAS nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II Bereik: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.50 % |
UV | at 325 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0003 % |