Ethylacetaat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Acetic acid ethyl ester
L10925.AK
L10925.AU
L10925.0F
L10925.AKEA
23.3
EUR
L10925.AK
L10925.AU
L10925.0F
Ethylacetaat ≥99%
Ethylacetaat
Purity: 99%
CAS No.: 141-78-6
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: -3°(26°F)
Refractive Index: 1.3720
Odour: Sweet
Melting Point: -84°
Boiling Point: 76-77°
Beilstein Reference: 506104
Merck Reference: 14,3757
UN No.: 1173
MDL No.: MFCD00009171
Formule:
CH₃COOC₂H₅ Kookpunt: 76…77 °C Smeltpunt: –84 °C Dichtheid: 0,902 Vlampunt: –3 °C (26 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009171 CAS nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN: 1173 ADR: 3,II Bereik: 01-2119475103-46 Merck Index: 14,3757 |