Pipettipsstation, Corning® DeckWorks™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4141 4142 4143 4144
CORN4141EA 377.18 EUR
CORN4141 CORN4142 CORN4143 612-4196
Pipettipsstation, Corning® DeckWorks™
Pipettips
These tip stations maximise bench space while minimising plastic waste. The stations contain 960 tips, available in extended length 10 µl and traditional 200 µl sizes.
  • Ideale een- en meerkanaals pipetstations
  • 5-laags ontwerp (2×96) komt overeen met formaat van microtiterplaat
  • Het stabiele pipetteerplatform past eenvoudig in steriele afzuigkasten
  • De deksels kunnen vastgeklikt worden zodat slechts één enkele kant (96 tips) blootgesteld is
Toepassingen zijn onder meer pre- en post-PCR procedures, celcultuur en assays waarbij grote aantallen tips vereistMore Product Information