Ethylacetaat, Prepsolv® Chromatography_prep, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetic acid ethyl ester
MQ200
1.13353.9030 1.13353.9190
1.13353.9030EA 0 EUR
1.13353.9030 1.13353.9190
Ethylacetaat, Prepsolv® Chromatography_prep, Supelco®
Ethylacetaat
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Kookpunt: 77.1
Smeltpunt: –83 °C
Dichtheid: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009171
CAS nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3
Bereik: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM