Ethylacetaat ≥99%, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetic acid ethyl ester
23879.295EA 23.4 EUR
23879.295 23879.557 23879.364 23879.466
Ethylacetaat ≥99%, TECHNICAL
Ethylacetaat
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88.11 g/mol
Kookpunt: 77.1 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –83 °C
Dichtheid: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009171
CAS nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3 II
Bereik: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test