Ethylacetaat
Leverancier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
MSPPG2015EA 0 EUR
MSPPG2015
Ethylacetaat
Ethylacetaat
Formule: CH₃COOC₂H₅
MW: 88,11 g/mol
Kookpunt: 77,1 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –83 °C
Dichtheid: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009171
CAS nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN: 1173
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/72/722072.jpg