Methylacetaat ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 79-20-9
Molecular Formula: CH3COOCH3
Formula Weight: 74.08
Flash Point: -10°(14°F)
Refractive Index: 1.3620
Odour: Pleasant
Melting Point: -98°
Boiling Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1736662
Merck Reference: 14,6008
UN No.: 1231
MDL No.: MFCD00008711
Formule:
C₃H₆O₂ Kookpunt: 56…58 °C Smeltpunt: –98 °C Dichtheid: 0,934 Vlampunt: –10 °C (14 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008711 CAS nummer: 79-20-9 EINECS: 201-185-2 UN: 1231 ADR: 3,II Merck Index: 14,6008 |