Methylacetaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetic acid methyl ester
3730.1 3730.2
ROTH3730.1EA 0 EUR
ROTH3730.1 ROTH3730.2
Methylacetaat
Methylacetaat
Formule: C₃H₆O₂
Kookpunt: 56,9 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –98 °C
Dichtheid: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –13 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008711
CAS nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038