Methylacetaat, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetic acid methyl ester
MQ100
45997-5ML-F 45997-1ML-F
45997-5ML-FEA 138 EUR
45997-5ML-F 45997-1ML-F
Methylacetaat, Supelco®
Methylacetaat
Formule: C₃H₆O₂
MW: 74.08 g/mol
Kookpunt: 56.9
Smeltpunt: –98 °C
Dichtheid: 0.938 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –13 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008711
CAS nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN: 1231
ADR: 3 II
Merck Index: 13,06038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08afb932f28309b9663507ae91fa8caa84b79cfa&vid=4a8853233fbeece9b18081329d176fa8974f241d&prid=web&clid=SAPDAM