Propylacetaat 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverancier: TCI
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetic acid propyl ester
A0044-25ML A0044-500ML
TCIAA0044-25MLEA 18.7 EUR
TCIAA0044-25ML TCIAA0044-500ML
Propylacetaat 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Propylacetaat
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Kookpunt: 101°C
Smeltpunt: -95
Vlampunt: 13°C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009372
CAS nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Merck Index: 14,07841
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d0eaebeff28b43b4aedf5e51294f0d1124852258&vid=ac0e3b294c3785ed77e04b3284b870382130b6a9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %