Propylacetaat zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Acetic acid propyl ester
MQ200
8.03183.0100 8.03183.1000
8.03183.0100EA 34.9 EUR
8.03183.0100 8.03183.1000
Propylacetaat zS, Sigma-Aldrich®
Propylacetaat
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Kookpunt: 102
Smeltpunt: –95 °C
Dichtheid: 0.886 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 10
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009372
CAS nummer: 109-60-4
EINECS: 203-686-1
UN: 1276
ADR: 3 II
Merck Index: 12,08026
Order Now
Specification Test Results
Solubility 21.2 g/l (20 °C)
Melting Point -95 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 101.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 33 hPa (20 °C)
Flash Point 14 °C
Explosion Limit 1.7 - 8 %(V)
Density 0.89 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C