Boterzuur 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Butanoic acid
108110010
108110025
108111000
108110100
ACRO108110010EA
47.7
EUR
ACRO108110010
ACRO108110025
ACRO108111000
ACRO108110100
Boterzuur 99+%
Boterzuur
Formule:
C₄H₈O₂ Kookpunt: 162…165 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 7…5 °C Dichtheid: 0,96 g/cm³ Vlampunt: 69 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002814 CAS nummer: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8,III Merck Index: 13,01593 |
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3965 to 1.3995 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≤0.2 % Isobutyric acid |
Color scale | ≤15 APHA |