Boterzuur ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Butanoic acid
L13189.AE
L13189.AP
L13189.0F
L13189.AEEA
23.9
EUR
L13189.AE
L13189.AP
L13189.0F
Boterzuur ≥99%
Boterzuur
Purity: 99+%
CAS No.: 107-92-6
Molecular Formula: C4H8O2
Formula Weight: 88.11
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.3980
Odour: Rancid
pH: 2.5
Melting Point: -8°
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 906770
Merck Reference: 14,1593
UN No.: 2820
MDL No.: MFCD00002814
Formule:
C₄H₈O₂ MW: 88.11 g/mol Kookpunt: 162…164 °C Smeltpunt: –8 °C Dichtheid: 0.964 Vlampunt: 69 °C (156 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002814 CAS nummer: 107-92-6 EINECS: 203-532-3 UN: 2820 ADR: 8 III Merck Index: 13,01593 |