Boterzuur
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Butanoic acid
3277.1 3277.2
ROTH3277.1EA 0 EUR
ROTH3277.1 ROTH3277.2
Boterzuur
Boterzuur
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Kookpunt: 163.5
Smeltpunt: –3 °C
Dichtheid: 0.958 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 67
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002814
CAS nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8 III
Merck Index: 13,01593