Ijsazijn 99.8% Biochemistry
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
148930010
148930025
148930010.EA
48.1
EUR
148930010.
148930025.
Ijsazijn 99.8% Biochemistry
Azijnzuur
Formule:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Kookpunt: 117…118 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 16…16.5 °C Dichtheid: 1.048 g/cm³ Vlampunt: 40 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036152 CAS nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 II Bereik: 01-2119475328-30 |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
UV | at 280 nm A: ≤0.02 |
Color scale | ≤10 APHA |
Titration with NaOH | ≥99.7 % |
Dilution test | Passes test |
Chloride (Cl) | ≤1 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.2 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
KMnO4-reducing substance | Passes test |
K2Cr2O7-reducing substance | Passes test |