Ijsazijn glacial_AcOH 100%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
MQ100
1.00066.0250
1.00066.1000
1.00066.0250EA
152
EUR
1.00066.0250
1.00066.1000
Ijsazijn glacial_AcOH 100%, Suprapur® Trace_analysis, Supelco®
Azijnzuur
Formule:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Kookpunt: 118 Smeltpunt: 17 Dichtheid: 1.05 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 38,5 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036152 CAS nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 (3) II Bereik: 01-2119475328-30 |
|
Specification Test Results
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | 17 °C |
Molar Mass | 60.05 g/mol |
Boiling Point | 116 - 118 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 15.4 hPa (20 °C) |
Refractive Index | 1.37 (20 °C) |
Explosion Limit | 4 - 19.9 %(V) |
Density | 1.05 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 485 °C |
Saturation concentration | 38 g/m3 (20 °C) Air |
Viscosity kinematic | 1.17 mm2/s (20 °C) |
Evaporation number | 24 |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |