Ijsazijn
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
3738.1
3738.2
3738.3
3738.4
3738.5
ROTH3738.1EA
0
EUR
ROTH3738.1
ROTH3738.2
ROTH3738.3
ROTH3738.4
ROTH3738.5
Ijsazijn
Azijnzuur
Formule:
H₃CCOOH Kookpunt: 118 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 17 °C Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036152 CAS nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8,II Bereik: 01-2119475328-30 |