Azijnzuur ≥99,6% 99.6% analysis_for
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
295320010
295320025
295320100
ACRO295320010EA
46.4
EUR
ACRO295320010
ACRO295320025
ACRO295320100
Azijnzuur ≥99,6% 99.6% analysis_for
Azijnzuur
Formule:
H₃CCOOH MW: 60.05 g/mol Kookpunt: 118 Smeltpunt: 16…16.5 °C Dichtheid: 1.048 g/cm³ Vlampunt: 40 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00036152 CAS nummer: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 UN: 2789 ADR: 8 II |
|
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.2 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Titration with NaOH | ≥99.5 % |
Chloride (Cl) | ≤1 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤1 ppm |
Arsenic (As) | ≤0.5 ppm |
Cadmium (Cd) | ≤0.1 ppm |
Copper (Cu) | ≤0.1 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
KMnO4-reducing substance | Passes test |
K2Cr2O7-reducing substance | Passes test |