Azijnzuur 96% 96, EMPROVE® ESSENTIAL suitable for use as excipient, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
1.00058.2500 1.00058.9025
1.00058.2500EA 0 EUR
1.00058.2500 1.00058.9025
Azijnzuur 96% 96, EMPROVE® ESSENTIAL suitable for use as excipient, SAFC®
Azijnzuur
Formule: H₃CCOOH
MW: 60.05 g/mol
Kookpunt: 118
Smeltpunt: 17
Vlampunt: 38,5
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable