Azijnzuur 96% ≥96%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Vinegar acid, Methanecarboxylic acid, Ethanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00062.1011 1.00062.2500 1.00062.2511 1.00062.9025 1.00062.1000
1.00062.1011EA 64.5 EUR
1.00062.1011 1.00062.2500 1.00062.2511 1.00062.9025 1.00062.1000
Azijnzuur 96% ≥96%, EMSURE® for analysis, Supelco®
Azijnzuur
Formule: H₃CCOOH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036152
CAS nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8 (3),II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 16.6 °C
Boiling Point 117.9 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 15.2 hPa (20 °C)
Flash Point 39 °C
Explosion Limit 4 - 19.9 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (10 g/l, H2O 20 °C)
Ignition Point 463 °C
Evaporation number 24