Heptaanzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Heptylic acid, Enanthic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
8.07582.0100EA 37.6 EUR
8.07582.0100 8.07582.0500 8.07582.9170
Heptaanzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Heptaanzuur
Formule: C₇H₁₄O₂
Kookpunt: 223 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –10 °C
Dichtheid: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004426
CAS nummer: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04680
Order Now
Specification Test Results
Solubility 2.8 g/l (25 °C)
Melting Point -7.5 °C
Molar Mass 130.19 g/mol
Boiling Point 223 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.23 hPa (50 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4221 (20 °C, 589 nm)
Density 0.92 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 380 °C
Viscosity Kinematic 5.00 mm2/s (20 °C)