Capronzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00198.0005 8.00198.0250 8.00198.1000 8.00198.9026
8.00198.0005EA 29.3 EUR
8.00198.0005 8.00198.0250 8.00198.1000 8.00198.9026
Capronzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Capronzuur
Formule: C₆H₁₂O₂
Kookpunt: 202 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 0,9276 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004421
CAS nummer: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01765
Order Now
Specification Test Results
Solubility 9.7 g/l (20 °C)
Melting Point -3 °C
Molar Mass 116.16 g/mol
Boiling Point 206 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 110 °C
Refractive Index 1.4162 (20 °C, 589 nm)
Density 0.93 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 380 °C