Mierenzuur 100% ≥94.5%, high purity
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0961-100MLEA 83.5 EUR
0961-100ML 0961-500ML
Mierenzuur 100% ≥94.5%, high purity
Mierenzuur
Formule: HCO₂H
MW: 46,03 g/mol
Kookpunt: 100…101 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 8,2…8.4 °C
Dichtheid: 1,22 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 48 °C
MDL Nummer: MFCD00003297
CAS nummer: 64-18-6
UN: 1779
ADR: 8 (3),II
https://nl.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Order Now
Specification Test Results
Purity ≥94.5%