Mierenzuur 100% 98% ≥98%, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Aminic Acid, Methanoic acid
20320.295EA 36.7 EUR
20320.295 20320.320 20320.364
Mierenzuur 100% 98% ≥98%, GPR RECTAPUR®
Mierenzuur
Formule: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Kookpunt: 100…101 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 8,2…8,4 °C
Dichtheid: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 48 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003297
CAS nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 (3) II
Bereik: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 98 %
Refractive index (20°C) 1.370 - 1.372
Acetic acid Max. 0.2 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm