Mierenzuur 100% 98%
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Aminic Acid, Methanoic acid
4742.1 4742.2 4742.3
ROTH4742.1EA 0 EUR
ROTH4742.1 ROTH4742.2 ROTH4742.3
Mierenzuur 100% 98%
Mierenzuur
Formule: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Dichtheid: 1.22
Vlampunt: 48
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003297
CAS nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM