Nonadecanoic acid 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
207190050 207190010
ACRO207190050EA 126 EUR
ACRO207190050 ACRO207190010
Nonadecanoic acid 98+%
Nonadecanoic acid
Formule: C₁₉H₃₈O₂
Kookpunt: 297 °C (100 mmHg)
Smeltpunt: 68…70 °C
Dichtheid: 0,8468 g/cm³ (70 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002754
CAS nummer: 646-30-0
EINECS: 211-472-4
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %