Nonaanzuur 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Nonanoic acid, Pelargonic Acid
356240010 356241000 356240025 356245000
ACRO356240010EA 65.2 EUR
ACRO356240010 ACRO356241000 ACRO356240025 ACRO356245000
Nonaanzuur 97%
Nonaanzuur
Formule: C₉H₁₈O₂
Kookpunt: 254 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 0,9 g/cm³
Vlampunt: 114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004433
CAS nummer: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
ADR: 8,III
Merck Index: 12,07198
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4300 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %