Nonaanzuur ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Nonanoic acid, Pelargonic Acid
B21568.AK
B21568.AU
B21568.AKEA
28
EUR
B21568.AK
B21568.AU
Nonaanzuur ≥97%
Nonaanzuur
Purity: 97%
CAS No.: 112-05-0
Molecular Formula: CH3(CH2)7CO2H
Formula Weight: 158.24
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.4315
Odour: Unpleasant
pH: 3.5
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 253-255°
Beilstein Reference: 1752351
Merck Reference: 14,7070
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004433
Formule:
C₉H₁₈O₂ Kookpunt: 253…255 °C Smeltpunt: 10…12 °C Dichtheid: 0,905 Vlampunt: 140 °C (284 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004433 CAS nummer: 112-05-0 EINECS: 203-931-2 UN: 3265 ADR: 8,III Merck Index: 14,7070 |