Nonaanzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Nonanoic acid, Pelargonic Acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07167.0100 8.07167.1000
8.07167.0100EA 37.2 EUR
8.07167.0100 8.07167.1000
Nonaanzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Nonaanzuur
Formule: C₉H₁₈O₂
Kookpunt: 253 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 12 °C
Dichtheid: 0,9055 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 133 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004433
CAS nummer: 112-05-0
EINECS: 203-931-2
UN: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 12,07198
Order Now
Specification Test Results
Solubility 0.3 g/l (25 °C)
Melting Point 12 °C
Molar Mass 158.24 g/mol
Boiling Point 252 - 255 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.04 hPa (20 °C)
Flash Point 133 °C
Refractive Index 1.4330 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 0.8 - 9 %(V)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
pH 3.5 ( 1 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 405 °C
Viscosity kinematic 9.0 mm2/s (20 °C)