Stearic acid ≥90%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 90+%
CAS No.: 57-11-4
Molecular Formula: CH3(CH2)16CO2H
Formula Weight: 284.48
Flash Point: 196°(384°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 232°/15mm
Beilstein Reference: 608585
Merck Reference: 14,8804
MDL No.: MFCD00002752
Formule:
C₁₈H₃₆O₂ Kookpunt: 232 °C (15 mmHg) Smeltpunt: 67…70 °C Dichtheid: 0,941 Vlampunt: 196 °C (384 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002752 CAS nummer: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Merck Index: 14,8804 |