Stearic acid, powder, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
20666.290EA
33.6
EUR
20666.290
20666.460
Stearic acid, powder, TECHNICAL
Stearic acid
Formule:
C₁₈H₃₆O₂ Kookpunt: 361 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 67 °C Dichtheid: 0,94 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00002752 CAS nummer: 57-11-4 EINECS: 200-313-4 Bereik: 01-2119543894-28 Merck Index: 13,08882 |
|
Specification Test Results
Stearic and palmitic acid | Min. 90 % |