Valeriaanzuur 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pentanoic acid
149570010 149570050 149570025 149571000
ACRO149570010EA 58.5 EUR
ACRO149570010 ACRO149570050 ACRO149570025 ACRO149571000
Valeriaanzuur 99%
Valeriaanzuur
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Kookpunt: 185 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 20…18 °C
Dichtheid: 0.94 g/cm³
Vlampunt: 86 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004413
CAS nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Merck Index: 12,10042
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4070 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.5 %