Valeriaanzuur ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Pentanoic acid
A16238.0F
A16238.AE
A16238.AP
A16238.0FEA
98.5
EUR
A16238.0F
A16238.AE
A16238.AP
Valeriaanzuur ≥99%
Valeriaanzuur
Purity: 99%
CAS No.: 109-52-4
Molecular Formula: C5H10O2
Formula Weight: 102.13
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4080
Odour: Unpleasant
Melting Point: -34°
Boiling Point: 184-186°
Beilstein Reference: 969454
Merck Reference: 14,9904
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00004413
Formule:
C₅H₁₀O₂ MW: 102.13 g/mol Kookpunt: 184…186 °C Smeltpunt: –34 °C Dichtheid: 0.938 Vlampunt: 88 °C (190 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004413 CAS nummer: 109-52-4 EINECS: 203-677-2 UN: 3265 ADR: 8 III Merck Index: 12,10042 |