Valeriaanzuur zS, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pentanoic acid
MQ200
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
8.00821.0100EA 33.9 EUR
8.00821.0100 8.00821.0500 8.00821.1000
Valeriaanzuur zS, Sigma-Aldrich®
Valeriaanzuur
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Kookpunt: 186
Smeltpunt: –32 °C
Dichtheid: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 89
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004413
CAS nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 I
Merck Index: 12,10042
Order Now
Specification Test Results
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -32 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 186 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.3 hPa (20 °C)
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.4076 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.8 - 7.3 %(V)
Density 0.938 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C