Valeriaanzuur, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Pentanoic acid
MQ100
75054-1ML 75054-5ML
75054-1MLEA 49.8 EUR
75054-1ML 75054-5ML
Valeriaanzuur, Supelco®
Valeriaanzuur
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Kookpunt: 186
Smeltpunt: –32 °C
Dichtheid: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 89
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004413
CAS nummer: 109-52-4
EINECS: 203-677-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 12,10042
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be0db57126d49f27b257cc7ba42d430d6e122772&vid=ef3fe24730fff672b1614f711e099eee0eb8f51c&prid=web&clid=SAPDAM