Propionzuur 99+%, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Propanoic acid
220130010 220130025
ACRO220130010EA 80.8 EUR
ACRO220130010 ACRO220130025
Propionzuur 99+%, extra pure
Propionzuur
Formule: C₃H₆O₂
Kookpunt: 141 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –22 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³
Vlampunt: 51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002756
CAS nummer: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
Bereik: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3870 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA