Propionzuur ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Propanoic acid
L04210.22
L04210.0B
L04210.0E
L04210.22EA
24.7
EUR
L04210.22
L04210.0B
L04210.0E
Propionzuur ≥99%
Propionzuur
Purity: 99%
CAS No.: 79-09-4
Molecular Formula: C3H6O2
Formula Weight: 74.08
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.3875
Odour: Unpleasant
Melting Point: -21°
Boiling Point: 140-141°
Beilstein Reference: 506071
Merck Reference: 14,7825
UN No.: 3463
MDL No.: MFCD00002756
Formule:
C₃H₆O₂ Kookpunt: 140…141 °C Smeltpunt: –21 °C Dichtheid: 0,992 Vlampunt: 51 °C (123 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002756 CAS nummer: 79-09-4 EINECS: 201-176-3 UN: 3463 ADR: 8,II Bereik: 01-2119486971-24 Merck Index: 14,7825 |