Propionzuur
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Propanoic acid
6026.1 6026.2 6026.3
ROTH6026.1EA 0 EUR
ROTH6026.1 ROTH6026.2 ROTH6026.3
Propionzuur
Propionzuur
Formule: C₃H₆O₂
Kookpunt: 141 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –21 °C
Dichtheid: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002756
CAS nummer: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
Bereik: 01-2119486971-24
Merck Index: 13,07917
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable