Myristinezuur 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
156960010 156961000 156962500
ACRO156960010EA 50.7 EUR
ACRO156960010 ACRO156961000 ACRO156962500
Myristinezuur 99%
Myristic acid
Formule: C₁₄H₂₈O₂
Kookpunt: 326 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 50…57 °C
Dichtheid: 0,8622 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002744
CAS nummer: 544-63-8
EINECS: 208-875-2
Merck Index: 12,06416
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Powder or flakes or chunks or crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥98.5 %