Myristinezuur ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Tetradecylic acid, Tetradecanoic acid
A12067.0E
A12067.30
A12067.36
A12067.0EEA
94.6
EUR
A12067.0E
A12067.30
A12067.36
Myristinezuur ≥98%
Myristic acid
Purity: 98%
CAS No.: 544-63-8
Molecular Formula: CH3(CH2)12CO2H
Formula Weight: 228.38
Flash Point: 175°(347°F)
Melting Point: 53-56°
Boiling Point: 326°
Beilstein Reference: 508624
Merck Reference: 14,6333
MDL No.: MFCD00002744
Formule:
C₁₄H₂₈O₂ Kookpunt: 326 °C Smeltpunt: 53…56 °C Dichtheid: 0,862 Vlampunt: 175 °C (347 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002744 CAS nummer: 544-63-8 EINECS: 208-875-2 Merck Index: 14,6333 |