Undecanoic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Hendecanoic acid, Undecylic acid
A11244.18
A11244.30
A11244.0B
A11244.18EA
30.3
EUR
A11244.18
A11244.30
A11244.0B
Undecanoic acid ≥98%
Undecanoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 112-37-8
Molecular Formula: CH3(CH2)9CO2H
Formula Weight: 186.30
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₂₂O₂ MW: 186.29 g/mol Kookpunt: 283…285 °C Smeltpunt: 26…29 °C Dichtheid: 0.89 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002730 CAS nummer: 112-37-8 EINECS: 203-964-2 |