Potassium acetate
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Acetic acid potassium salt
T874.1 T874.2 T874.5
ROTHT874.1EA 42.5 EUR
ROTHT874.1 ROTHT874.2 ROTHT874.5
Potassium acetate
Potassium acetate
Formule: CH₃COOK
MW: 98.14 g/mol
Smeltpunt: 304
Dichtheid: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >250 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012458
CAS nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2
Merck Index: 13,07687
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=13cc4439b794fe60df11a635ce6d3a03e9609099&vid=06c778a684c28fe03ba0262abdbaa81c094e79a6&prid=web&clid=SAPDAM