Ammoniumacetaat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Acetic acid ammonium salt
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01116.0500_U
1.01116.1000
1.01116.5000
1.01116.9025
1.01116.9050
1.01116.9012
MERC1.01116.0500_UEA
111
EUR
MERC1.01116.0500_U
1.01116.1000
1.01116.5000
1.01116.9025
1.01116.9050
1.01116.9012
Ammoniumacetaat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS for analysis, Supelco®
Ammoniumacetaat
Formule:
H₃CCOONH₄ Smeltpunt: 114 °C Dichtheid: 1,17 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 136 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013066 CAS nummer: 631-61-8 EINECS: 211-162-9 Merck Index: 13,00495 |
|
Specification Test Results
Solubility | 1480 g/l (4 °C) |
Melting Point | 114 °C |
Molar Mass | 77.08 g/mol |
Bulk Density | 410 kg/m3 |
Flash Point | 136 °C |
Density | 1.17 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.7 - 7.3 (50 g/l, H2O, 25 °C) |