Ammoniumacetaat 97, GPR RECTAPUR®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Acetic acid ammonium salt
21198.298EA 67.7 EUR
21198.298 21198.367 21198.260
Ammoniumacetaat 97, GPR RECTAPUR®
Ammoniumacetaat
Formule: H₃CCOONH₄
MW: 77.08 g/mol
Smeltpunt: 114
Dichtheid: 1.17 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 136
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013066
CAS nummer: 631-61-8
EINECS: 211-162-9
Merck Index: 13,00495
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd160345483553318b94053de396335a9b18425f&vid=c6375b539008d6b43f50408d30b61261444faebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 97 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm