Citroenzuur, watervrij ≥99.5% ACS
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
0529-1KGEA
165
EUR
0529-1KG
0529-3KG
0529-500G
Citroenzuur, watervrij ≥99.5% ACS
Citroenzuur
Formule:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Kookpunt: 310 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 149…151 °C Dichtheid: 1,665 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011669 CAS nummer: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 Bereik: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 13,02350 |
|
Specification Test Results
Carbonisable Substances (H₂SO₄) | Pass |
Chloride | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤0.0003% |
Lead | ≤0.0002% |
Oxalate Test | Pass |
Phosphate | ≤0.001% |
Purity | ≥99.5% |
Residue on Ignition | ≤0.02% |
Sulphur Compounds (as SO₄) | ≤0.002% |