Citroenzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18707.1000
8.18707.5000
8.18707.1000EA
63.5
EUR
8.18707.1000
8.18707.5000
Citroenzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Citroenzuur
Formule:
HOC(COOH)(CH₂COOH)₂ Kookpunt: 310 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 149…151 °C Dichtheid: 1,665 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011669 CAS nummer: 77-92-9 EINECS: 201-069-1 Bereik: 01-2119457026-42-0000 Merck Index: 13,02350 |
|
Specification Test Results
Solubility | 1330 g/l (20 °C) |
Melting Point | 153 °C (decomposition) |
Molar Mass | 192.12 g/mol |
Bulk Density | 560 kg/m3 |
Boiling Point | 200 °C (1013 hPa) (decomposition) |
Vapor Pressure |
|
Density | 1.665 g/cm3 (18 °C) |
pH | 1.7 (100 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 345 °C |