1,1,2-Trichloorethaan 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
139430010 139432500 139430025
ACRO139430010EA 261 EUR
ACRO139430010 ACRO139432500 ACRO139430025
1,1,2-Trichloorethaan 98%
1,1,2-Trichloorethaan
Formule: Cl₂HCCH₂Cl
Kookpunt: 110…115 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –37 °C
Dichtheid: 1,43 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000852
CAS nummer: 79-00-5
EINECS: 201-166-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,09767
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %